5-Dimetilaminonaftaleno-1-sulfonohidrazida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470230010
470230010.EA 70.2 EUR
470230010.
5-Dimetilaminonaftaleno-1-sulfonohidrazida 97%
5-Dimetilaminonaftaleno-1-sulfonohidrazida
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Pto. Ebullición: 450,8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003986
Núm. CAS: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 126°C to 130°C