Refrigeradores de laboratorio compactos, Mediline
Proveedor: Liebherr
LKUV1610 LKUV1613
471-0486EA 1990 EUR
471-0486 471-1051
Refrigeradores de laboratorio compactos, Mediline
Refrigeradores
Estos frigoríficos de laboratorio MediLine con controlador Comfort ofrecen el máximo espacio de almacenamiento en un espacio de 60 cm de ancho. Los modelos para debajo de la mesa tienen una altura de 820 mm y caben debajo de casi cualquier mesa de laboratorio. Estos aparatos responden a las exigentes demandas de refrigeración de los laboratorios.
  • Sistema electrónico de control de temperatura con ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Gráfico de rendimiento de la temperatura disponible a petición
  • Alarmas sonoras y visuales de «puerta abierta» y de temperatura (