Bismuto ≥99.9999% (metals basis), barras, Puratronic®, Length: 145 mm (5.71 in), Ø 10 mm (0.39 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47229.KF
47229.KFEA 746 EUR
47229.KF
Bismuto ≥99.9999% (metals basis), barras, Puratronic®, Length: 145 mm (5.71 in), Ø 10 mm (0.39 in)
Bismuto
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈7.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4