4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
472681000
472681000.EA 166 EUR
472681000.
4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile 98%
4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
Formula: C₂₀H₁₉N₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09833899
Núm. CAS: 244767-67-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %