Delavirdine mesylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
473101000
473101000.EA 299 EUR
473101000.
Delavirdine mesylate 98%
Delavirdine mesylate
Formula: C₂₃H₃₂N₆O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866948
Núm. CAS: 147221-93-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %