Platino nominally 20% on carbon black
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
47381.06 47381.03
47381.06EA 604 EUR
47381.06 47381.03
Platino nominally 20% on carbon black
Platino
Formula: Pt
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4