3-(4-Aminofenoxi)anilina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

474460010 474460050 474460250
474460010.EA 40 EUR
474460010. 474460050. 474460250.
3-(4-Aminofenoxi)anilina 98%
3-(4-Aminofenoxi)anilina
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 385°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036097
Núm. CAS: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR