Ponatinib 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
474721000
474721000.EA 305 EUR
474721000.
Ponatinib 98+%
Ponatinib
Formula: C₂₉H₂₇F₃N₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17215203
Núm. CAS: 943319-70-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %