VWR®, Cajas criogénicas, de cartón, 136×136 mm, con etiquetado completo
Proveedor: VWR Collection
479-7019EA 5.2 EUR
479-7019 479-7020 479-7021 479-7022 479-7023 479-7024 479-7025 479-7026 479-7027 479-7028 479-7029 479-7030 479-7031 479-7032 479-7033 479-7034 479-7035
VWR®, Cajas criogénicas, de cartón, 136×136 mm, con etiquetado completo
Cajas Criocajas
Cartón, revestido.
  • Revestimiento impermeable
  • Congelable hasta -140 °C
  • Disponible con o sin separadores
  • En diferentes alturas y cinco colores
Para el almacenamiento de crioviales a bajas temperaturas.