Laboratory trays, sterilising, Azlon®
Proveedor: SciLabware
TWR204
489-0001EA 54.6 EUR
489-0001
Laboratory trays, sterilising, Azlon®
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Platos de esterilización
PP, blanco.
  • Robusto y profundo para acomodar una amplia gama de instrumentos, etc.
  • Esterilizable en autoclave
  • Las tapas de los accesorios son de poliestireno blanco y no son esterilizables en autoclave