Tamices de prueba
Proveedor: Retsch GmbH
60.158.000025 60.158.000032 60.158.000036 60.158.000038 60.158.000040 60.158.000045 60.158.000050 60.158.000053 60.158.000056 60.158.000063 60.158.000071 60.158.000075 60.158.000080 60.158.000090 60.158.000100 60.158.000106 60.158.000112 60.158.000125 60.158.000140 60.158.000150 60.158.000160 60.158.000180 60.158.000200 60.158.000212 60.158.000224 60.158.000250 60.158.000280 60.158.000300 60.158.000315 60.158.000355 60.158.000400 60.158.000425 60.158.000450 60.158.000500 60.166.000025 60.166.000032 60.166.000036 60.166.000038 60.166.000040 60.166.000045 60.166.000050 60.166.000053 60.166.000056 60.166.000063 60.166.000071 60.166.000075 60.166.000080 60.166.000090 60.166.000100 60.166.000106 60.166.000112 60.166.000125 60.166.000140 60.166.000150 60.166.000160 60.166.000180 60.166.000200 60.166.000212 60.166.000224 60.166.000250 60.166.000280 60.166.000300 60.166.000315 60.166.000355 60.166.000400 60.166.000425 60.166.000450 60.166.000500 60.166.000560 60.166.000600 60.166.000630 60.166.000710 60.166.000800 60.166.000850 60.166.000900 60.166.001000 60.166.001120 60.166.001180 60.166.001250 60.166.001400 60.166.001600 60.166.001700 60.166.001800 60.166.002000 60.166.002240 60.166.002360 60.166.002500 60.166.002800 60.166.003150 60.166.003350 60.166.003550 60.166.004000 60.166.004500 60.166.004750 60.166.005000 60.166.005600 60.166.006300 60.166.006700 60.166.007100 60.166.008000 60.166.009000 60.166.009500 60.166.010000 60.166.011200 60.166.012500 60.166.013200 60.166.014000 60.166.016000 60.166.018000 60.166.019000 60.166.020000 60.166.022400 60.166.025000 60.166.026500 60.166.028000 60.166.031500 60.166.035500 60.166.037500 60.166.040000 60.166.045000 60.166.050000 60.166.053000 60.166.056000 60.166.063000 60.166.071000 60.166.075000 60.166.080000 60.166.090000 60.166.100000 60.166.106000 60.166.112000 60.166.125000 60.158.010000 60.158.031500 60.158.001000 60.106.000020 60.106.000025 60.106.000032 60.106.000036 60.106.000038 60.106.000040 60.106.000045 60.106.000050 60.106.000053 60.106.000056 60.106.000063 60.106.000071 60.106.000075 60.106.000080 60.106.000090 60.106.000106 60.106.000112 60.106.000125 60.106.000140 60.106.000150 60.106.000160 60.106.000180 60.106.000200 60.106.000212 60.106.000224 60.106.000250 60.106.000280 60.106.000300 60.106.000315 60.106.000355 60.106.000400 60.106.000425 60.106.000450 60.106.000500 60.106.000560 60.106.000600 60.106.000630 60.106.000710 60.106.000800 60.106.000850 60.106.000900 60.106.001000 60.106.001120 60.106.001180 60.106.001250 60.106.001400 60.106.001600 60.106.001700 60.106.001800 60.106.002000 60.106.002240 60.106.002360 60.106.002500 60.106.002800 60.106.003150 60.106.003350 60.106.003550 60.106.004000 60.106.004500 60.106.004750 60.106.005000 60.106.005600 60.106.006300 60.106.006700 60.106.007100 60.106.008000 60.106.009000 60.106.009500 60.106.010000 60.106.011200 60.106.012500 60.106.013200 60.106.014000 60.106.016000 60.106.018000 60.106.019000 60.106.020000 60.106.022400 60.106.025000 60.106.026500 60.106.028000 60.106.031500 60.106.035500 60.106.037500 60.106.040000 60.106.045000 60.158.000560 60.158.000600 60.158.000630 60.158.000710 60.158.000800 60.158.000850 60.158.000900 60.158.001120 60.158.001180 60.158.001250 60.158.001400 60.158.001600 60.158.001700 60.158.001800 60.158.002000 60.158.002240 60.158.002360 60.158.002500 60.158.002800 60.158.003150 60.158.003350 60.158.003550 60.158.004000 60.158.004500 60.158.004750 60.158.005000 60.158.005600 60.158.006300 60.158.006700 60.158.007100 60.158.008000 60.158.009000 60.158.009500 60.158.011200 60.158.012500 60.158.013200 60.158.014000 60.158.016000 60.158.018000 60.158.019000 60.158.020000 60.158.022400 60.158.025000 60.158.026500 60.158.028000 60.158.035500 60.158.037500 60.158.040000 60.158.045000 60.158.050000 60.158.053000 60.158.056000 60.158.063000 60.158.071000 60.158.075000 60.158.080000 60.158.090000 60.158.100000 60.158.106000 60.158.112000 60.158.125000 60.106.000100 60.168.001000 60.168.000036 60.168.000630 60.168.002000 60.168.005000 60.168.016000 60.168.063000 60.168.000500 60.168.010000 60.168.020000 60.168.000250 60.168.031500 60.168.090000 60.168.004000 60.168.025000 60.168.050000 60.168.080000 60.168.100000 60.168.000300 60.168.014000 60.168.018000
510-5001EA 765 EUR
510-5001 510-5002 510-5003 510-5004 510-0058 510-5006 510-5007 510-5008 510-5009 510-0059 510-5011 510-5012 510-5013 510-5014 510-5015 510-5016 510-5017 510-0060 510-5019 510-5020 510-5021 510-5022 510-5023 510-5024 510-5025 510-0061 510-5027 510-5028 510-0062 510-5030 510-5031 510-5032 510-5033 510-0063 510-5101 510-5102 510-5103 510-5104 510-0078 510-5106 510-5107 510-5108 510-5109 510-0079 510-5111 510-5112 510-5113 510-5114 510-5115 510-5116 510-5117 510-0080 510-5119 510-5120 510-0081 510-5122 510-5123 510-5124 510-5125 510-0082 510-5127 510-5128 510-0083 510-5130 510-5131 510-5132 510-5133 510-0084 510-5135 510-5136 510-5137 510-5138 510-5139 510-5140 510-5141 510-0085 510-5143 510-5144 510-0086 510-5146 510-0087 510-5148 510-5149 510-0088 510-5151 510-5152 510-0089 510-5154 510-0090 510-5156 510-5157 510-0091 510-5159 510-5160 510-0092 510-5162 510-0093 510-5164 510-5165 510-0094 510-5167 510-5168 510-0095 510-5170 510-0096 510-5172 RETS60.166.014000 510-0097 510-5175 510-5176 510-0098 510-5178 510-5179 510-5180 510-5181 510-5182 510-5183 510-5184 510-5185 510-5186 510-5187 510-5188 510-5189 510-5190 510-5191 510-5192 510-5193 510-5194 510-5195 510-5196 510-5197 510-5198 510-0074 510-5082 510-0064 510-4801 510-4802 510-4803 510-4804 510-4805 510-4806 510-4807 510-4808 510-4809 510-4810 510-4811 510-4812 510-4813 510-4814 510-4815 510-4817 510-4818 510-4819 510-4820 510-4821 510-4822 510-4823 510-4824 510-4825 510-4826 510-4827 510-4828 510-4829 510-4830 510-4831 510-4832 510-4833 510-4834 510-4835 510-4836 510-4837 510-4838 510-4839 510-4840 510-4841 510-4842 510-4843 510-4844 510-4845 510-4846 510-4847 510-4848 510-4849 510-4850 510-4851 510-4852 510-4853 510-4854 510-4855 510-4856 510-4857 510-4858 510-4859 510-4860 510-4861 510-4862 510-4863 510-4864 510-4865 510-4866 510-4867 510-4868 510-4869 510-4870 510-4871 510-4872 510-4873 510-4874 510-4875 510-4876 510-4877 510-4878 510-4879 510-4880 510-4881 510-4882 510-4883 510-4884 510-4885 510-4886 510-4887 510-5035 510-5036 510-5037 510-5038 510-5039 510-5040 510-5041 510-5043 510-5044 510-0065 510-5046 510-0066 510-5048 510-5049 510-0067 510-5051 510-5052 510-0068 510-5054 510-0069 510-5056 510-5057 510-0070 510-5059 510-5060 510-0071 510-5062 510-0072 510-5064 510-5065 510-0073 510-5067 510-5068 510-5070 510-0075 510-5072 510-5073 510-0076 510-5075 510-5076 510-0077 510-5078 510-5079 510-5080 510-5081 510-5083 510-5084 510-5085 510-5086 510-5087 510-5088 510-5089 510-5090 510-5091 510-5092 510-5093 510-5094 510-5095 510-5096 510-5097 510-5098 510-0054 RETS60.168.001000 RETS60.168.000036 RETS60.168.000630 RETS60.168.002000 RETS60.168.005000 RETS60.168.016000 RETS60.168.063000 RETS60.168.000500 RETS60.168.010000 RETS60.168.020000 RETS60.168.000250 RETS60.168.031500 RETS60.168.090000 RETS60.168.004000 RETS60.168.025000 RETS60.168.050000 RETS60.168.080000 RETS60.168.100000 RETS60.168.000300 RETS60.168.014000 RETS60.168.018000
Tamices de prueba
Tamices Tamices de ensayo
Acero inoxidable, según DIN/ISO 3310/1.
Información de suministro: Cada tamiz se entrega con su correspondiente certificado de conformidad