Vasos de precipitado, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211312409 211312906 211313602 211314401 211315406 211316308 211316805 211317304 211318609 211318806 211319108
511-0315EA 41.1 EUR
511-0315 511-0316 511-0340 511-0317 511-0318 511-0319 511-0320 511-0321 511-0322 511-0323 511-0324
Vasos de precipitado, DURAN®
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Mayor espesor de pared para mejores propiedades mecánicas
  • Uso limitado como vidrio para cocinar debido a la menor resistencia al choque térmico
  • Disponible con graduación o sin graduación
Pared gruesa, con pico, escala fácil de leer y gran campo de etiquetado.
Above 10000 ml without graduation