VWR®, Sistemas de filtración para botellas, High Performance
Proveedor: VWR Collection
514-0348EA 237 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Sistemas de filtración para botellas, High Performance
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Estos sistemas se han diseñado para la preparación de tampones, medios de cultivo tisular, medios microbiológicos y otros líquidos biológicos. Los sistemas de filtración al vacío incluyen membranas de gran diámetro para maximizar el rendimiento y la productividad. El diseño de los sistemas de filtración para botellas incluye una botella receptora de forma ergonómica, agarres moldeados y un tapón de botella patentado. El tubo de centrífuga y el sistema de embudo permiten filtrar los líquidos directamente en un tubo de 15 o 50 ml.
  • La base de pedestal Quick-Connect™ o el anillo basculante