Monitores de bebidas Microcheck® II
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4761 4763 4764 4761ME
516-0201EA 185 EUR
516-0201 516-0203 516-0204 516-1227
Monitores de bebidas Microcheck® II
Embudos Embudos de filtración de membrana
El monitor de bebidas MicroCheck™ II es un embudo de filtro desechable fácil de usar diseñado para satisfacer las necesidades de análisis microbiano de bebidas.
  • Diámetro de la membrana: 47 mm
  • Diámetro: 6,1 cm
  • Tamaño de la membrana: 0,45 µm
Polypropylene construction eliminates compatibility or extractables issues. Ergonomically designed units allow for removal of funnel cylinder with a squeeze. The base and cover convert to a petri dish for culturing the membrane in place, or the membrane can be cultured on a separate petri dish. Unit fits directlyMore Product Information