Filtros de jeringa, Corning®
Proveedor: Corning
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 152.87 EUR
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Filtros de jeringa, Corning®
Filtros Filtros de jeringas
Los filtros de jeringa están disponibles con una selección de tipo de membrana: polietersulfona (PES) para baja unión a proteínas y velocidades de flujo más rápidas; acetato de celulosa sin tensioactivos (SFCA), con o sin prefiltro, para una menor unión a proteínas; Politetrafluoroetileno (PTFE) para resistencia química; celulosa regenerada (RC): la mejor opción para la compatibilidad con DMSO; y nailon (NY), que es hidrofílico, libre de tensioactivos y de extracción mínima.
  • 100% de integridad probada
  • Con certificado de no pirogénico y no citotóxico