Embudos de filtración MicroFunnel™
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4800 4803 4804 4805 4806 4810 4815 4817 4818 4801 4828 4852 4800ME 4810ME 4815ME 4801ME 4804ME
516-8958EA 371 EUR
516-8958 516-8960 515-0050 516-8962 516-8963 516-8965 516-8966 516-8968 516-8969 515-0048 515-0158 516-0427 516-1228 516-1234 516-1235 516-1229 516-1233
Embudos de filtración MicroFunnel™
Embudos Embudos de filtración de membrana
Ahorre tiempo con unidades desechables al eliminar la limpieza y esterilización necesarias con embudos reutilizables.
  • Desechable
  • Ideal para soluciones acuosas
  • Separación por compresión
Los embudos de filtración MicroFunnel™ son ideales para analizar cualquier solución acuosa en busca de contaminación microbiana utilizando los principios de la técnica de filtrado por membrana (MF).
La ​​exclusiva separación por compresión facilita la recuperación de la membrana. Elija entre la membrana Metricel® (éster de celulosa mixto) GN-6 de 0,45 µm utilizadaMore Product Information