N-Metil-2-pirrolidona (NMP) para industria electrónica
Proveedor: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Peligro
52010265
52010265.EA 0 EUR
52010265.
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) para industria electrónica
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Producto de BASF
Información de suministro: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Precaución: Este producto no se comercializa en todos los paises. Por favor, contactar con VWR International Eurolab S.L. para otras posibilidades.
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM