VWR®, Tubos de centrífuga, sensibles a la luz
Proveedor: VWR Collection
525-0603EA 124 EUR
525-0603 525-0598 525-0599 525-0600 525-0601 525-0602
VWR®, Tubos de centrífuga, sensibles a la luz
Tubos Tubos de centrífuga
PP, altamente resistente a gamma, cónicos, ámbar, con tapones blancos HDPE tipo 'plug seal'.
  • Los tubos y las tapas son autoclavables y congelables
  • Irradiados con rayos gamma
  • Graduaciones grabadas en el fondo cónico de cada tubo
  • Las graduaciones y el área de escritura son resistentes al cloroformo
  • Las tapas de rosca de mayor longitud con anillo de sellado evitan cualquier fuga
  • Disponibles en tamaños de 15 o 50 ml y se ofrecen en una variedad de formatos de empaque
  • Certificado como no citotóxico, libre de nucleasas y libre de pirógenos
  • Diseño sustentable
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M