VWR®, Tubos de centrífuga, fondo cónico, tapa abatible
Proveedor: VWR Collection
525-1047EA 213 EUR
525-1047 525-1048 525-1045 525-1046
VWR®, Tubos de centrífuga, fondo cónico, tapa abatible
Tubos Tubos de centrífuga
Los tubos de centrífuga son ideales para la centrifugación de muestras o el almacenamiento en muchas áreas de investigación.
  • Fabricado con polipropileno de alta calidad
  • Las tapas de fácil apertura permiten el acceso con una sola mano
  • Autoclavable a 121 °C y congelable a -80 °C
  • Esterilizado mediante irradiación con haz de electrones, libre de DNasa, libre de RNasa y apirógeno
  • Durante el proceso de congelación, es mejor utilizar una rejilla de plástico
  • Durante la centrifugación a alta velocidad, es mejor utilizar adaptadores de rotor adecuados
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M