VWR® Tubos de centrífuga, Ultra-High Performance
Proveedor: VWR Collection
525-1107EA 257 EUR
525-1107 525-1109 525-1111 525-1113 525-1103 525-1105 525-1097 525-1098 525-1099 525-1100 525-1101 525-1081 525-1082 525-1083 525-1084 525-1085 525-1086 525-1087 525-1088 525-1089 525-1090 525-1091 525-1092 525-1093 525-1094 525-1095 525-1096
VWR® Tubos de centrífuga, Ultra-High Performance
Tubos Tubos de centrífuga
Estos tubos de centrífuga de fondo cónico a prueba de fugas evitan roturas y fugas durante la centrifugación a alta velocidad, y están fabricados con resina de grado médico no citotóxica que permite a los usuarios ver fácilmente el volumen y el color de la muestra.
  • Graduaciones negras fáciles de leer en incrementos de ±2 %
  • Contiene una gran área de escritura blanca esmerilada
  • A prueba de ARNasa, ADNasa y apirógeno
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C y congelable a –80 °C
  • Los tubos estériles se esterilizan por irradiación
  • Durante el proceso de congelación,