VWR®, Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
525-0652EA 65.6 EUR
525-0652 525-0646 525-0648 525-0644 525-0650 525-0642 525-1231 525-1233 525-1234 525-1235 525-1236 525-1237 525-1238 525-1239 525-1240 525-1241 525-1243 525-1244
VWR®, Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca
Tubos Tubos de microcentrífugas
Estos tubos transparentes de PP de alta calidad son ideales para aplicaciones de procesamiento de muestras.
  • Libres de RNasa, DNasa y endotoxinas
  • Los tubos estériles se esterilizan por irradiación
Excelentes para almacenamiento en congelador o manipulación segura de muestras. Los tapones de rosca incorporan juntas tóricas de silicona para un cierre hermético y admiten insertos codificados por colores. Los insertos encajan en la parte superior del tapón para crear una superficie enrasada. Los tubos están disponibles con tapones estándar o tipo “loop”.