Bencina de petróleo, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® para análisis de residuos de pesticidas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
5280.2500EA 280.08 EUR
5280.2500
Bencina de petróleo, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® para análisis de residuos de pesticidas, J.T.Baker®
Bencina de petróleo
Densidad: 0.7
Pto. de inflamación: -10
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Acidity max. 0.0005 meq/g
Boiling Range (initial to dry point) 40 - 60 °C
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %