n-Hexatetracontano, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ100
52913-250MG
52913-250MGEA 55.1 EUR
52913-250MG
n-Hexatetracontano, Supelco®
n-Hexatetracontano
Formula: H₃C(CH₂)₄₄CH₃
MW: 647.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 7098-24-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e069095ec307d309d561475714013b62fca659&vid=3c1ce0cc8258300600af79a7ad33daba7af0186e&prid=web&clid=SAPDAM