Accesorios para rotavapores
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 294 EUR
531-0844 531-0843 531-1068
Accesorios para rotavapores
Evaporadores Rotavapores
Sensor de temperatura de vapor: Solo para modelos Advantage y Precision
- Pantalla de temperatura de vapor.
Sensor de vacío AUTOaccurate: Para modelos Precision con accesorios de vidrio G3 y G6. El sensor admite la regulación automática de vacío para la destilación automática de disolvente y la mezcla de disolvente.
Accesorios para vacío, válvula de: Necesario para todos los modelos Hei-VAP con bombas reguladas por válvula.
- Construcción externa diseñada para una limpieza fácil
- Se puede combinar con la botella de Woulff para una unidad compacta
Botella de Woulff: RecuperaciónMore Product Information