VWR®, Extractores Soxhlet
Proveedor: VWR Collection
537-0047EA 61.5 EUR
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR®, Extractores Soxhlet
Aparatos de extracción Extractores Soxhlet y tipo Soxhlet
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Alta resistencia química
  • Alta resistencia a la temperatura y al choque térmico
  • Toma de tierra estándar
Para la extracción de sólidos con disolventes. The solvent is recirculated continuously and distilled from the extracted sample before contacting the solid again. El extracto se concentra en un matraz de destilación.
Información para pedidos: El matraz de destilación y el condensador deben pedirse por separado.