VWR®, Otros tapones para cuello a presión ND20 con septum
Proveedor: VWR Collection
548-0153EA 333 EUR
548-0153
VWR®, Otros tapones para cuello a presión ND20 con septum
Tapas Tapones para viales de cromatografía
PE, transparente. Combinaciones de tapones de PE con orificio central de 4,3 mm y membranas.
Para viales con cuello biselado, tapón Ø×h: 22×8,4 mm.
For vials with flat neck, cap Ø×H: 22×9,1 mm.
* Agujero central de 6 mm.