Uniones de alta presión, Upchurch Scientific®
Proveedor: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-742 P-760 P-779 P-779-01 P-704 P-704-01 P-742-01 U-283 U-284 U-287 U-288
554-1803EA 76.2 EUR
554-1803 554-1804 554-1805 554-5689 554-1802 554-5688 554-4728 554-5690 554-5691 554-5692 554-5693
Uniones de alta presión, Upchurch Scientific®
Racores y conectores
Uniones de volumen muerto cero, PEEK: Las uniones de volumen muerto cero (ZDV) se presentan completas con dos conexiones de ajuste manual F-300 para tubos con un diámetro externo de ¹/₁₆" y una presión de hasta 5000 psi (344 bares).
PEEK NanoTight™ union: The unions come complete with two F-331N fingertight fittings and are pressure rated to 5000 psi  (344 bar). The internal design of the unions reduces tubing misalignment. When using ¹/₁₆" Ext.Ø tubing sleeves to connect capillary tubing, the webbed thru-hole minimises breaking of fused silica while adding only miniscule sweptMore Product Information