Ácido nítrico 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
6090.2500PEEA 130 EUR
6090.2500PE
Ácido nítrico 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06610
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 65 %
Dithizone determination passes test
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1