VWR®, Botes de pesaje desechables
Proveedor: VWR Collection
611-0097EA 44.8 EUR
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
VWR®, Botes de pesaje desechables
Navecillas Navecillas de pesaje
PS, diamante.
  • Fondo ancho y plano que evita el vuelco
  • Resistente a temperaturas de hasta +70 °C
Estos botes flexibles presentan superficies lisas para proporcionar un vertido preciso con una mínima pérdida de muestra. Son ideales para su uso con microondas y analizadores de humedad.
Envase: Estos botes de pesaje se fabrican y embalan en bolsas de plástico en una sala limpia.