Balanzas analíticas, Quintix®
Proveedor: Sartorius Balances
QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-3290EA 7230 EUR
611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Balanzas analíticas, Quintix®
Balanzas
Serie de balanzas ergonómicas que ofrecen un funcionamiento intuitivo y sencillo con una pantalla táctil de gran tamaño, iconos autoexplicativos y mensajes de texto simple. Además de las aplicaciones estándar, incluyen pesaje general, densidad, porcentaje, pesaje de comprobación, mantenimiento del pico, recuento y cálculo de medias. La gama Quintix® también proporciona mezclado, componentes, estadísticas y funciones de conversión. Los resultados se pueden transferir a través de una interfaz mini USB a una impresora o un ordenador directamente a una hoja de cálculo Microsoft Excel® sinMore Product Information