VWR®, Balanzas semi-micro con ionizador, series SM y SMG
Proveedor: VWR Collection
611-3801EA 2680 EUR
611-3801 611-3803 611-3804 611-3806 611-3807 611-3809 611-3810 611-3800 611-4284 611-4294 611-4314 611-4315
VWR®, Balanzas semi-micro con ionizador, series SM y SMG
Balanzas
Balanzas semi-micro con resolución de 0,01 mg y un ionizador integrado que garantiza la preparación exacta de las muestras. Se acumulan cargas estáticas en diferentes muestras que se pesan frecuentemente en el laboratorio. Estas cargas estáticas pueden acumularse y modificar el valor de pesaje. Mediante la incorporación de iones, el ionizador integrado neutraliza la electricidad estática y la muestra está lista para pesarse en cuestión de segundos. El sistema de calibración de la balanza calibra automáticamente la balanza cuando se produce un cambio de temperatura o tras un periodo deMore Product Information