VWR® IS Series, Balanzas de alta capacidad
Proveedor: VWR Collection
611-4530EA 742 EUR
611-4530 611-4549 611-4550 611-4536 611-4528 611-4537 611-4529 611-4539 611-4557 611-4558 611-4559 611-4540 611-4538 611-4556 611-4547 611-4548 611-4520 611-4546 611-4946 611-4947 611-4948 611-4949 611-4950 611-4951
VWR® IS Series, Balanzas de alta capacidad
Balanzas
La gama IS de balanzas de alta capacidad es robusta, fiable y garantiza un alto rendimiento. Los modelos están equipados con una pantalla LCD retroiluminada con contraste ajustable, una gran pantalla gráfica o una gran pantalla táctil a color de 5", las balanzas han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento superior a precios competitivos.
  • Sistema de pesaje de restauración de fuerza electromagnética (para una resolución de 0,01 g)
  • Sistema de pesaje de células de carga de alta legibilidad (para una resolución de 0,1 g)
  • Construcción sólida con un teclado