Básculas industriales, series Explorer®
Proveedor: OHAUS
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 5685 EUR
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Básculas industriales, series Explorer®
Balanzas
Básculas de sobremesa de plataforma grande que incorporan pantalla táctil, pesaje avanzado y tecnologías de sensores de proximidad. La unidad de control fácil de usar se puede montar en una base, sobre una base en una columna opcional, en una pared o de forma remota (hasta 3 metros de distancia con un cable opcional). La pantalla táctil, con iconos universales e indicaciones informativas, simplifica las funciones de configuración y el funcionamiento básico. El operador tiene la opción adicional de utilizar sensores de proximidad para el funcionamiento manos libres para manipular muestrasMore Product Information