Pipetas Pasteur
Proveedor: KARTELL
315 316
612-1778EA 22.2 EUR
612-1778 612-1780
Pipetas Pasteur
Pipetas Pipetas de transferencia (Pasteur)
PE, graduadas
  • Moldeadas en una única pieza
  • Reservorio de alta capacidad para captar y expulsar líquidos
  • Sustituto ideal de las pipetas Pasteur de vidrio tradicionales y la tetina de goma