Matraces volumétricos, clase A con graduación en azul, BLAUBRAND® PURprotect
Proveedor: Brand
36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 87.2 EUR
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Matraces volumétricos, clase A con graduación en azul, BLAUBRAND® PURprotect
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato 3.3, revestimiento de plástico de PUR, con tapón de PP.
  • Calibrado para contener (TC, In), incluye un certificado de lote
  • La temperatura máxima de funcionamiento con calor seco es de 135 °C (tiempo de exposición ˂30 min)
  • La esterilización frecuente en autoclave a 121 °C reduce la protección contra astillas
  • Limpieza hasta un máximo de 95 °C
  • Marcado DE-M
El revestimiento de PUR envuelve los matraces aforados como una piel protectora. En caso de rotura, el revestimiento de seguridad ayuda a contener los fragmentos de vidrio. EnMore Product Information