Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Proveedor: Brand
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 6.5 EUR
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Probetas Probetas graduadas
PP, Alta transparencia, forma alta, clase B.
  • Calibrados para contener (TC, In)
  • Con escala impresa en azul o escala grabada
  • La exposición a temperaturas de hasta +80 °C no causará que se excedan de forma permanente los límites de tolerancia; se recomiendan temperaturas en la limpieza inferiores a +60 °C para preservar las marcas y las inscripciones
DIN 12 681 / ISO 6706