Matraces aforados, forma trapezoidal, clase A con graduación en azul, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
36401 36402 36403 36404 36406 36407 36408
612-5045EA 54.2 EUR
612-5045 612-5046 612-5047 612-5048 612-5049 612-5050 612-5051
Matraces aforados, forma trapezoidal, clase A con graduación en azul, BLAUBRAND®
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de PP.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Aforos e inscripciones de alto contraste en esmalte azul
  • Marcaje DE-M
*Boca ancha
Certificaciones: DIN EN ISO 1042
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.