Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Proveedor: Brand
717810
612-5713EA 149 EUR
612-5713
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Portaobjetos Contadores celulares
Contador celular con el mismo rayado que la cámara Neubauer mejorada, pero con el fondo de la cámara con revestimiento de rodio.
  • Las rayas grabadas en la capa de rodio aparecen brillantes en condiciones normales de microscopio
  • Al modificar el contraste, se puede invertir la imagen del microscopio
  • Las rayas pueden aparecer más brillantes o más oscuras, según se requiera