VWR®, Pipetas de transferencia, Standard Line
Proveedor: VWR Collection
612-4466EA 19.3 EUR
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pipetas de transferencia, Standard Line
Pipetas Pipetas de transferencia (Pasteur)
LDPE, desechable. Estas pipetas 'todo en uno' irrompibles eliminan el riesgo de vidrio roto y exposición a materiales infecciosos.
  • No se astilla ni se rompe
  • No tóxicas e inertes a fluidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Se pueden sellar y refrigerar; pueden esterilizarse con gas
  • No hay que insertar ni retirar ningún bulbo
  • Tamaño de gota uniforme
La superficie de baja afinidad reduce la pérdida de células y proteínas valiosas por adhesión. Funcionan bien donde se necesite de transferencia de líquidos rápida y segura.
Información para pedidos: ToMore Product Information