VWR®, Buretas, con llave de paso de aguja de PTFE
Proveedor: VWR Collection
612-6688EA 81.1 EUR
612-6688 612-6689 612-6690
VWR®, Buretas, con llave de paso de aguja de PTFE
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS.
  • Alta resistencia química y térmica
  • Con raya Schellbach para una lectura precisa del menisco Llave de paso con válvula de aguja de PTFE
  • Graduaciones de esmalte azul de alto contraste
  • Certificado de lote incluido
Para evitar la fricción dañina para el material entre la bureta y la llave de paso y para garantizar la estanqueidad es necesario utilizar grasa para juntas cuando se trabaja con buretas con llave de paso de vidrio. Después de su uso, se debe retirar la grasa de la junta, ya que la punta de la bureta podríaMore Product Information