Pipetas multicanal electrónicas, volumen variable, Eppendorf Xplorer®
Proveedor: EPPENDORF
4861000.104 4861000.112 4861000.120 4861000.139 4861000.147 4861000.155 4861000.163 4861000.171
613-1410EA 1094 EUR
613-1410 613-1417 613-1418 613-1419 613-1420 613-1426 613-1427 613-2228
Pipetas multicanal electrónicas, volumen variable, Eppendorf Xplorer®
Pipetas Micropipetas
Xplorer® es una pipeta electrónica simple y precisa diseñada especialmente para requisitos muy profesionales.
  • PhysioCare Concept® con un diseño ergonómico, posición flexible para la mano, peso reducido, pantalla clara de color
  • Funcionamiento intuitivo con dial de selección multifunción, menú en varios idiomas, función de ayuda, carga y expulsión de puntas ligera y fácil
  • Alta reproducibilidad de los resultados de las mediciones
  • Fácil mantenimiento
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™More Product Information