Pipetas multicanal mecánicas, volumen variable, Proline® Plus
Proveedor: Sartorius
728120 728130 728140 728220 728230 728240
613-5180EA 794 EUR
613-5180 613-5181 613-5182 613-5183 613-5184 613-5185
Pipetas multicanal mecánicas, volumen variable, Proline® Plus
Pipetas Micropipetas
Las pipetas mecánicas Proline® Plus están diseñadas para ofrecer comodidad y calidad para el pipeteo manual diario. Combinan una construcción duradera con facilidad y ligereza de uso, por lo que son una opción perfecta para profesionales y estudiantes que manipulan líquidos.
  • Diseño ergonómico con fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo
  • El mecanismo de carga de puntas Optiload permite un sellado perfecto de las puntas en cada cono de punta individual
  • Riesgo mínimo de contaminación con