VWR®, Termómetros de precisión, frio temp
Proveedor: VWR Collection
620-0837EA 125 EUR
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Termómetros de precisión, frio temp
Termómetros Analogue Thermometers
Estos termómetros están indicados para aplicaciones con congeladores, refrigeradores, incubadores, hornos y bancos de sangre. El termómetro se encuentra en una botella llena de líquido.
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • Insert the thermometer into the bottle and place near the samples for best results
  • Thermometers contain organic liquid; feature permanently fused markings and lead free glass
  • PFA coating safely contains glass and liquid in case of breakage