Registradores de temperatura y humedad, EBI20
Proveedor: EBRO
1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 201 EUR
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Registradores de temperatura y humedad, EBI20
Registradores de datos
Estos registradores de datos de temperatura y humedad permiten el registro automático de datos. En la pantalla LCD se muestran el valor medido, el nivel de carga de la pila y la unida de medida. Estos registradores de datos resistentes al agua con una sonda NTC permiten realizar registros fiables para el transporte y el almacenamiento.
  • Frecuencia de medición entre 1 minuto y 24 horas
  • Un botón para 'Inicio' y valores mínimos/máximos
  • Alarma LED visual
  • Modo de memoria: Medición sin fin, inicio inmediato hasta el final de la memoria, inicio/parada de la