VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Proveedor: VWR Collection
620-1822EA 191 EUR
620-1822 620-1823 620-1827
VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro doble controla la temperatura del frigorífico y el congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones de un refrigerador. El sensor amortiguado para temperatura elimina los cambios transitorios de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador. Esta unidad patentada satisface los requisitos de los CDC (centros para el control y la prevención de enfermedades) y de los termómetros para vacunas. Se pueden usar en baños de agua, bloques calefactores e incubadores.
  • Muestra la fecha y la hora exactas cuando se activa una alarma; las alarmas