VWR® Traceable®, Termómetro digital para refrigerador y congelador con tarjeta de memoria
Proveedor: VWR Collection
620-1963EA 434 EUR
620-1963
VWR® Traceable®, Termómetro digital para refrigerador y congelador con tarjeta de memoria
Termómetros Termómetros digitales
El lector de tarjetas de memoria (incluido) se conecta a cualquier puerto USB para ofrecer un informe en el acto. El informe con formato de texto incluye la fecha, la hora y las lecturas del sensor.
  • Captura 5,9 millones de lecturas
  • Sensor en frasco sellado aislado de los cambios de temperatura cuando se abre el refrigerador
  • La solución del frasco sellado es reconocida en general como segura por la FDA, con un cable fino para poder cerrar la puerta del refrigerador y que quede sellado
  • La función de mínimo/máximo muestra las lecturas más alta y más baja de