VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Proveedor: VWR Collection
620-2334EA 98.1 EUR
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Termómetros Termómetros digitales
Los termómetros digitales están diseñados para monitorear con precisión la temperatura de refrigeradores, congeladores, incubadoras, baños de agua o durante el transporte, en una o dos áreas diferentes con sensores cerrados de temperatura amortiguada o sensores de bala.
  • Alarma inteligente: alarma visual y audible incluso si la unidad vuelve a condiciones sin alarma
  • La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas máxima/mínima y actual
  • Indicador de máximo/mínimo
Sondas: 1 o 2 sensores de bala/1 o 2 sondas de botella con glicol no tóxico, enMore Product Information