Juego básico del registrador de datos de temperatura TL-1D
Proveedor: ROTRONIC INSTRUMENTS
TL-1D-SET
620-2465EA 73 EUR
620-2465
Juego básico del registrador de datos de temperatura TL-1D
Registradores de datos
Este registrador de temperatura es idóneo para medir y registrar la temperatura durante producción, el almacenamiento y el transporte de alimentos. Rango de temperatura: –20 a +70 °C.
  • Diseño compacto con alta protección IP
  • Larga duración de la batería (3 años con el intervalo de registro de 5 minutos)
  • Horas de inicio y de detención programables con el software HW4
  • Incluye software de programación y análisis HW4-lite
  • Pantalla LCD de fácil lectura con alertas visuales
  • Funciones estadísticas MÍN./MÁX./PROMEDIO a través del teclado
Los valoresMore Product Information