Lupas con soporte iluminadas, vario, varioLED™ y varioLED™ flex
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK
27815 2781
630-2155EA 615 EUR
630-2155 630-2154
Lupas con soporte iluminadas, vario, varioLED™ y varioLED™ flex
Lupas de laboratorio
Las lupas con soporte Vario iluminadas son ideales para utilizarse en los campos científicos y profesionales. Están especialmente adaptados a la lectura y a trabajos técnicos minuciosos.
  • Lente asférica ligera PXM®, revestida con cera-tec® para una imagen sin distorsiones con una nitidez de borde a borde
  • La conmutación de segmentos permite elegir entre iluminación de anillo e iluminación de segmentos para una inspección más detallada de diferentes estructuras de superficie
  • Nivel de iluminación: aprox. 6000 lx (a una distancia de trabajo de 150 mm)
  • Diseño de