VWR® VisiScope® BL224PL T1, Microscopio digital
Proveedor: VWR Collection
630-3290EA 1660 EUR
630-3290
VWR® VisiScope® BL224PL T1, Microscopio digital
Microscopios
Microscopio educativo y de laboratorio con cámara integrada y tableta extraíble.
  • Marco de fundición a presión para una gran estabilidad y ergonomía durante las observaciones con luz transmitida
  • Tablilla en el microscopio giratoria en todas las direcciones y fácilmente desmontable
  • Gran abertura detrás del revólver que puede utilizarse como mango
  • Objetivos N-plan
  • Iluminación blanca con intensidad de luz controlada mediante un mando
  • Eficiente lámpara LED de bajo consumo
Tableta multilingüe con pantalla táctil LCD para conexión inalámbrica o Bluetooth® yMore Product Information